(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol, NAP-226-90
OR964492-5G
APOSOR964492-5GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR964492-5G
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656491
Numéro CAS: 139306-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité