Z-D-Norleucine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR964562-25GEA 942 EUR InStock
APOSOR964562-25G APOSOR964562-1G APOSOR964562-5G
Z-D-Norleucine 97%
Z-D-Norleucine
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,309 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15027-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité