2-Isopropoxyaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964694-10G OR964694-1G OR964694-25G
APOSOR964694-10GEA 183 EUR InStock
APOSOR964694-10G APOSOR964694-1G APOSOR964694-25G
2-Isopropoxyaniline 97%
2-Isopropoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242947
Numéro CAS: 29026-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité