Acide 1,2-phénylenediacetique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: o-Phenylenediacetic acid, 2,2'-(1,2-Phenylene)diacetic acid
OR964730-25G
APOSOR964730-25GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR964730-25G
Acide 1,2-phénylenediacetique 95%
Acide 1,2-phénylenediacetique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004329
Numéro CAS: 7500-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité