3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR964735-1G OR964735-250MG OR964735-5G OR964735-25G
APOSOR964735-1GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR964735-1G APOSOR964735-250MG APOSOR964735-5G APOSOR964735-25G
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
3-Butyn-1-amine hydrochloride
Formule: C₄H₇N·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658391
Numéro CAS: 88211-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité