Acide 3-aminophtalique, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR964780-1G OR964780-25G OR964780-5G OR964780-10G
APOSOR964780-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR964780-1G APOSOR964780-25G APOSOR964780-5G APOSOR964780-10G
Acide 3-aminophtalique, grade Technique
Acide 3-aminophtalique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 5434-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité