3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964788-100MG OR964788-1G OR964788-250MG
APOSOR964788-100MGEA 161 EUR InStock
APOSOR964788-100MG APOSOR964788-1G APOSOR964788-250MG
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₄N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 56489-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité