4'-Pentylacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: p-Pentylacetophenone, 4-Pentylacetophenone
OR964868-100G OR964868-25G OR964868-5G
APOSOR964868-100GEA 106 EUR InStock
APOSOR964868-100G APOSOR964868-25G APOSOR964868-5G
4'-Pentylacétophénone 95%
4'-Pentylacétophénone
Formule: C₁₃H₁₈O
MW: 190,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043687
Numéro CAS: 37593-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité