3-Chloropropyl acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964999-500G
APOSOR964999-500GEA 111 EUR InStock
APOSOR964999-500G
3-Chloropropyl acetate 97%
3-Chloropropyl acetate
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001000
Numéro CAS: 628-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité