tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-tert-Butoxycarbonyl-2-isopropylhydrazine, 3-(Isopropyl)carbazic Acid tert-Butyl Ester, 1-Boc-2-isopropylhydrazine, tert-Butyl 2-isopropylhydrazinecarboxylate
OR965099-5G
APOSOR965099-5GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR965099-5G
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14635748
Numéro CAS: 16689-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité