tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-3-(iodomethyl)-pyrrolidine
OR965122-1G OR965122-500MG
APOSOR965122-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR965122-1G APOSOR965122-500MG
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₈INO₂
MW: 311,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059333
Numéro CAS: 479622-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité