6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR965240-5GEA 101 EUR InStock
APOSOR965240-5G APOSOR965240-1G
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 95%
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005861
Numéro CAS: 13414-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité