Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropanoate, 3-Cyclohexyl-3-oxopropionic acid Ethyl ester
OR965283-5G
APOSOR965283-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR965283-5G
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate 95%
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate
Formule: C₁₁H₁₈O₃
MW: 198,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115574
Numéro CAS: 15971-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité