2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965333-1G OR965333-250MG OR965333-5G
APOSOR965333-1GEA 285 EUR InStock
APOSOR965333-1G APOSOR965333-250MG APOSOR965333-5G
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06809613
Numéro CAS: 61449-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité