3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(tert-Butylthio)pyridin-2-amine
OR965345-1G OR965345-250MG
APOSOR965345-1GEA 271 EUR InStock
APOSOR965345-1G APOSOR965345-250MG
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine
Formule: C₉H₁₄N₂S
MW: 182,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663516
Numéro CAS: 551950-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité