(±)-Acide 2-méthylhexanoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-MethylhexanoicAcid, 2-Methylhexanoic acid, (±)-2-Methylhexanoic acid
OR965380-100G
APOSOR965380-100GEA 186 EUR InStock
APOSOR965380-100G
(±)-Acide 2-méthylhexanoïque 95%
(±)-Acide 2-méthylhexanoïque
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002674
Numéro CAS: 4536-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité