2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyde
OR9655-1G OR9655-100MG OR9655-5G
APOSOR9655-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR9655-1G APOSOR9655-100MG APOSOR9655-5G
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419322
Numéro CAS: 58028-74-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité