Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(pyrimidin-2-yl)acetate, 2-Pyrimidineacetic acid ethyl ester
OR965521-10G OR965521-1G OR965521-5G
APOSOR965521-10GEA 337 EUR InStock
APOSOR965521-10G APOSOR965521-1G APOSOR965521-5G
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953517
Numéro CAS: 63155-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité