L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-Morpholin-4-ylmethylthiazol-2-ylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Morpholinomethyl)thiazol-2-amine
OR965574-100MG OR965574-1G OR965574-250MG
APOSOR965574-100MGEA 69.6 EUR InStock
APOSOR965574-100MG APOSOR965574-1G APOSOR965574-250MG
4-Morpholin-4-ylmethylthiazol-2-ylamine 97%
4-Morpholin-4-ylmethylthiazol-2-ylamine
Formule: C₈H₁₃N₃OS
MW: 199.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06340096
Numéro CAS: 3008-61-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité