Acide 4-(4-méthylphényl)butanoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(p-Tolyl)butanoic acid
OR965734-25G
APOSOR965734-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR965734-25G
Acide 4-(4-méthylphényl)butanoïque 97%
Acide 4-(4-méthylphényl)butanoïque
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021786
Numéro CAS: 4521-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité