2-(Boc-amino)-4-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-methylpyridine, 2-(Boc-amino)-4-methylpyridine, (4-Methylpyridin-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Methylpyridin-2-yl)carbamate
OR965752-5G
APOSOR965752-5GEA 122 EUR InStock
APOSOR965752-5G
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine 95%
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776933
Numéro CAS: 90101-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité