4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965815-1G OR965815-250MG OR965815-5G
APOSOR965815-1GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR965815-1G APOSOR965815-250MG APOSOR965815-5G
4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile 97%
4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369841
Numéro CAS: 74896-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité