Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-cyclopropylthiazole-2-carboxylate
OR965854-1G
APOSOR965854-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR965854-1G
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656780
Numéro CAS: 439692-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité