2-Acetylquinoxaline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965860-1G OR965860-5G
APOSOR965860-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR965860-1G APOSOR965860-5G
2-Acetylquinoxaline 95%
2-Acetylquinoxaline
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07808559
Numéro CAS: 25594-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité