1-Propylpiperazine dihydrobromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR968321-25G
APOSOR968321-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR968321-25G
1-Propylpiperazine dihydrobromide 98%
1-Propylpiperazine dihydrobromide
Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 290,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051992
Numéro CAS: 64262-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité