3-Nitrobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Nitrobenzophénone
APOSOR9685-100GEA 556 EUR InStock
APOSOR9685-100G APOSOR9685-25G
3-Nitrobenzophénone 98%
3-Nitrobenzophénone
Formule: C₁₃H₉NO₃
MW: 227,22 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007257
Numéro CAS: 2243-80-3
EINECS: 218-819-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité