3-Bromo-1-benzofuran 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9692-1G OR9692-250MG OR9692-5G
APOSOR9692-1GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR9692-1G APOSOR9692-250MG APOSOR9692-5G
3-Bromo-1-benzofuran 97%
3-Bromo-1-benzofuran
Formule: C₈H₅BrO
Point d'ébullition: 110 °C
Point de fusion: 35…40 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01029425
Numéro CAS: 59214-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité