4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9708-25G OR9708-5G OR9708-100G
APOSOR9708-25GEA 123 EUR InStock
APOSOR9708-25G APOSOR9708-5G APOSOR9708-100G
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₉H₁₅ClN₂
Point de fusion: 203 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013461
Numéro CAS: 118427-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité