(Éthylsulfonyl)benzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl phenyl sulphone, (Ethylsulphonyl)benzol
OR9713-100G OR9713-25G
APOSOR9713-100GEA 290 EUR InStock
APOSOR9713-100G APOSOR9713-25G
(Éthylsulfonyl)benzène
(Éthylsulfonyl)benzène
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C/0.75mmHg
Point de fusion: 35…44 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025081
Numéro CAS: 599-70-2
EINECS: 209-972-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité