5-Nitrosalicylaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9715-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR9715-25G APOSOR9715-100G APOSOR9715-500G
5-Nitrosalicylaldéhyde
5-Nitrosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 123…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007337
Numéro CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité