4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyridin-4-yl-benzoic acid
OR9724-1G OR9724-250MG
APOSOR9724-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR9724-1G APOSOR9724-250MG
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2100 g/mol
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114574
Numéro CAS: 4385-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité