Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate
OR9735-1G OR9735-250MG
APOSOR9735-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9735-1G APOSOR9735-250MG
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₈ClNO₂S
MW: 205,66 g/mol
Point de fusion: 46…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02956798
Numéro CAS: 7238-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité