3,4-Dichlorothiophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol
OR9736-25G OR9736-1G OR9736-5G
APOSOR9736-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR9736-25G APOSOR9736-1G APOSOR9736-5G
3,4-Dichlorothiophénol
3,4-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C/10mmHg
Densité: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004840
Numéro CAS: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité