3-Bromo-2-nitrophénol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Bromo-2-nitrophénol 96%
3-Bromo-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,0100 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445675
Numéro CAS: 76361-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité