2-Bromo-6-nitrophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9738-100G OR9738-25G OR9738-5G
APOSOR9738-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR9738-100G APOSOR9738-25G APOSOR9738-5G
2-Bromo-6-nitrophénol 98%
2-Bromo-6-nitrophénol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683216
Numéro CAS: 13073-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité