1,3-Dichloro-2-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9743-25GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR9743-25G APOSOR9743-250G APOSOR9743-100G
1,3-Dichloro-2-nitrobenzène
1,3-Dichloro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C/8mmHg
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456795
Numéro CAS: 601-88-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité