Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-chlorobenzonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR9761-25GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR9761-25G
2-Amino-5-chlorobenzonitrile
2-Amino-5-chlorobenzonitrile


Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point d'ébullition: 132…135 °C/0,5mmHg
Point de fusion: 96…99 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017106
Numéro CAS: 5922-60-1
EINECS: 227-651-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité