4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9762-100G OR9762-25G OR9762-5G
APOSOR9762-100GEA 133 EUR InStock
APOSOR9762-100G APOSOR9762-25G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052917
Numéro CAS: 21803-75-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité