5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9767-100MG OR9767-1G OR9767-250MG
APOSOR9767-100MGEA 118 EUR InStock
APOSOR9767-100MG APOSOR9767-1G APOSOR9767-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane 97%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxane
Formule: C₁₂H₁₇BO₄S
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060541
Numéro CAS: 250726-93-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité