N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9770-1G OR9770-5G
APOSOR9770-1GEA 202 EUR InStock
APOSOR9770-1G APOSOR9770-5G
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine 95+%
N-Cyclopropyl-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658420
Numéro CAS: 211814-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité