3-Amino-2-chloro-4-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR9771-100G OR9771-25G OR9771-5G
APOSOR9771-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR9771-100G APOSOR9771-25G APOSOR9771-5G
3-Amino-2-chloro-4-méthylpyridine
3-Amino-2-chloro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673152
Numéro CAS: 133627-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité