Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9778-100G OR9778-25G OR9778-10G
APOSOR9778-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR9778-100G APOSOR9778-25G APOSOR9778-10G
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque 98%
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007845
Numéro CAS: 89-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité