Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9789-250MG OR9789-50MG
APOSOR9789-250MGEA 177 EUR InStock
APOSOR9789-250MG APOSOR9789-50MG
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139520
Numéro CAS: 119448-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité