3-Butoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9793-1G OR9793-500MG OR9793-5G
APOSOR9793-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR9793-1G APOSOR9793-500MG APOSOR9793-5G
3-Butoxybenzoic acid
3-Butoxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01143605
Numéro CAS: 93351-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité