1-(5-Méthyl-2-thiényl)éthane-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9799-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR9799-100G APOSOR9799-10G APOSOR9799-25G
1-(5-Méthyl-2-thiényl)éthane-1-one
1-(5-Méthyl-2-thiényl)éthane-1-one
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C/1mmHg
Point de fusion: 24…28 °C
Densité: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014529
Numéro CAS: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité