Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9820-100MG OR9820-500MG
APOSOR9820-100MGEA 174 EUR InStock
APOSOR9820-100MG APOSOR9820-500MG
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C/ 0.2mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797370
Numéro CAS: 59155-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité