4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
OR9845-100G OR9845-25G OR9845-5G
APOSOR9845-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR9845-100G APOSOR9845-25G APOSOR9845-5G
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-Boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/0.037mmHg
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076201
Numéro CAS: 87120-72-7
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité