3,4-Dihydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9851-25G OR9851-5G OR9851-100G
APOSOR9851-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR9851-25G APOSOR9851-5G APOSOR9851-100G
3,4-Dihydroxybenzonitrile
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Point de fusion: 153…159 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016436
Numéro CAS: 17345-61-8
EINECS: 241-367-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité