1,3,5-Trichlorobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9872-100GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR9872-100G APOSOR9872-500G APOSOR9872-1KG
1,3,5-Trichlorobenzène
1,3,5-Trichlorobenzène
Formule: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Point de fusion: 56…65 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000585
Numéro CAS: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité