4-Phénylbenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
OR9875-100G OR9875-25G OR9875-500G
APOSOR9875-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR9875-100G APOSOR9875-25G APOSOR9875-500G
4-Phénylbenzaldéhyde 98%
4-Phénylbenzaldéhyde
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C/11mmHg
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006947
Numéro CAS: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité